Learn More
Y06137, MedChemExpress
Código de producto. 16474478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474478 10 mg 10 miligramos
16425356 100 mg 100 miligramos
16417207 5 mg 5 miligramos
16400797 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111503
MedChemExpress Y06137 is a potent and selective BET inhibitor for treatment of castration-resistant prostate cancer (CRPC). Y06137 binds to the BRD4(1) bromodomain with a Kd of 81 nM.
Y06137 is a potent and selective BET inhibitor for treatment of castration-resistant prostate cancer (CRPC). Y06137 binds to the BRD4(1) bromodomain with a Kd of 81 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Y06137
CAS 2226534-49-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (140.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NOC(C1=C2)=CC=C2C3=NC(C=C4)=C(N3CC5CCCCC5)C=C4N6CCOC[C@@H]6C
Peso molecular (g/mol) 444.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.57
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation