Learn More
Y06036, MedChemExpress
Código de producto. 16490787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490787 50 mg 50 miligramos
16464478 10 mg 10 miligramos
16463106 25 mg 25 miligramos
16415356 100 mg 100 miligramos
16407207 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111502
MedChemExpress Y06036 is a potent and selective BET inhibitor, which binds to the BRD4(1) bromodomain with Kd value of 82 nM. Antitumor activity.
Y06036 is a potent and selective BET inhibitor, which binds to the BRD4(1) bromodomain with Kd value of 82 nM. Antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Y06036
CAS 1832671-96-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15BrN2O5S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (304.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(S(=O)(NC2=C(OC)C=C(ON=C3C)C3=C2)=O)=C(OC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 427.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.27
Porcentaje de pureza 98.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation