Learn More
Thermo Scientific™ Y-PER™ Yeast Protein Extraction Reagent
Código de producto. 11824121 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11824121 200 mL 200 ml
11814121 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11824121 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 78991
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Libere proteínas solubilizadas funcionalmente activas con el primer reactivo de lisis de levadura disponible en el mercado que utiliza un procedimiento de lisis con detergente suave.
El reactivo de extracción de proteínas de levadura Thermo Scientific™ Y-PER es el primer reactivo de lisis de levadura disponible en el mercado que utiliza un procedimiento de lisis con detergente suave para liberar de forma eficaz las proteínas solubilizadas funcionalmente activas.
Este tampón de lisis celular basado en detergente elimina la necesidad de utilizar gránulos de vidrio o interrupción mecánica para romper el envoltorio celular de espesor proteico y extraer proteínas; el reactivo Y-PER es eficaz para proteínas S. cerevisiae y otras especies conocidas, y puede utilizarse en la purificación de proteínas marcadas para fusión y en ensayos de enzimas reporteros con estos organismos modelo. Este reactivo de lisis se puede utilizar también para la extracción de ADN plásmido y genómico de levadura. El protocolo estándar para la extracción de proteínas es fácil: basta con añadir el volumen de reactivo Y-PER apropiado para pelletizar las células de levadura, incubar a temperatura ambiente durante unos 20 minutos y centrifugar para eliminar los residuos. El sobrenadante resultante es una solución concentrada de proteínas que supera los resultados que suelen obtenerse con la interrupción con gránulos de vidrio tradicional.
Características destacadas:
  • Más proteínas: extrae dos veces más proteínas que los métodos a base de gránulos de vidrio.
  • Menos tedioso: elimina las dificultades asociadas con la lisis por gránulos de vidrio tradicional (por ejemplo, agrupamiento de gránulos con carga estática, acumulación de gránulos/proteínas y fuga de gránulos).
  • Optimizado para levaduras: validado para su uso con Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe y Pichia pastoris.
  • Versátil: eficaz para muchos organismos diferentes, incluidas la Bacillus subtilus, las bacterias grampositivas y las gramnegativas, y adecuado para su uso en una variedad de situaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 mL
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo de extracción de proteínas de levadura
Volumen (métrico) 200 mL
Contenido y almacenamiento Guarde el producto a temperatura ambiente.
Línea de productos Y-PER
compliance-icons
Product Identifier
  • Y-PER Yeast Protein Extraction Reagent
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: glycerol, disodium hydrogenorthophosphate