Learn More
KARTELL Conector con diseño en Y
Descripción
- Esterilizables en autoclave.
- Las dimensiones se muestran como nominales y exactas, ya que la elasticidad de las mangueras influirá en la elección del tamaño.
- Para determinar el ''agarre'' utilice el selector de mangueras Art.1759. Esto dará lugar a una dimensión de cresta equivalente para el conector particular en cuestión.
- PROBADO SEGÚN EL REGLAMENTO REACH 1907/2006 ANEXO XVII.
- MATERIAL: PP
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 7,6 mm |
| Material | Polipropileno |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,47/0,51/0,55 in., 12, 13, 14 mm |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Conector en Y |