Learn More
Y-33075, MedChemExpress
Código de producto. 16443118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443118 10 mg 10 miligramos
16409676 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16443118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10067
MedChemExpress Y-33075 is a selective ROCK inhibitor derived from Y-27632, and is more potent than Y-27632, with an IC50 of 3.6 nM.
Y-33075 is a selective ROCK inhibitor derived from Y-27632, and is more potent than Y-27632, with an IC50 of 3.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Y-33075
CAS 199433-58-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N4O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Y 39983
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (178.37 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (3.57 mM; ultrasonic and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC1=C2C(NC=C2)=NC=C1)C3=CC=C(C=C3)[C@H](N)C
Peso molecular (g/mol) 280.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.32
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease