Learn More
Y-33075 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16469676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469676 50 mg 50 miligramos
16444416 100 mg 100 miligramos
16435857 5 mg 5 miligramos
16403128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16469676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10069
MedChemExpress Y-33075 dihydrochloride is a selective ROCK inhibitor with an IC50 of 3.6 nM.
Y-33075 dihydrochloride is a selective ROCK inhibitor with an IC50 of 3.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Y-33075 dihydrochloride
CAS 173897-44-4
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18Cl2N4O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (283.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (141.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C([C@@H](C)N)C=C1)NC2=C3C(NC=C3)=NC=C2.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 353.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.25
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease