Learn More
Y-27632, MedChemExpress
Código de producto. 16405867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16405867 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16405867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10071
MedChemExpress Y-27632 is an orally active, ATP-competitive inhibitor of ROCK-I and ROCK-II, with Kis of 220 and 300 nM, respectively.
Y-27632 attenuates Doxorubicin-induced apoptosis of human cardiac stem cells. Y-27632 also suppresses dissociation-induced apoptosis of murine prostate stem/progenitor cells. Y-27632 primes human induced pluripotent stem cells (hIPSCs) to selectively differentiate towards mesendodermal lineage via epithelial-mesenchymal transition-like modulation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Y-27632
CAS 146986-50-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H21N3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (202.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C([C@@H]1CC[C@]([C@H](N)C)([H])CC1)NC2=CC=NC=C2
Peso molecular (g/mol) 247.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.34
Porcentaje de pureza 95.09%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease