Learn More
Y-27632 Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30010890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010890 10 mg 10 miligramos
30008525 50 mg 50 miligramos
30009040 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45544310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129830-38-2
Fórmula molecular C14H21N3O • 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 247.3423646
Sinónimo trans-4-[(1R)-1-Aminoethyl]-N-4-pyridinylcyclohexanecarboxamide Dihydrochloride, (+)-(R)-trans-4-(1-aminoethyl)-N-(4-pyridyl)cyclohexanecarboxamide Dihydrochloride, (+)-trans-N-(4-Pyridyl)-4-[(R)-1-aminoethyl]cyclohexanecarboxamide Dihydrochloride;
SMILES N[C@@H]([C@]1(CC[C@@H](CC1)C(NC2=CC=NC=C2)=O)[H])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Y-27632 Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);2*1H/t10-,11?,12?;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1218
Porcentaje de pureza >95%