Learn More
Y-27632 Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30008525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008525 50 mg 50 miligramos
30009040 5 mg 5 miligramos
30010890 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45544350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129830-38-2
Fórmula molecular C14H21N3O • 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 247.3423646
Sinónimo trans-4-[(1R)-1-Aminoethyl]-N-4-pyridinylcyclohexanecarboxamide Dihydrochloride, (+)-(R)-trans-4-(1-aminoethyl)-N-(4-pyridyl)cyclohexanecarboxamide Dihydrochloride, (+)-trans-N-(4-Pyridyl)-4-[(R)-1-aminoethyl]cyclohexanecarboxamide Dihydrochloride;
SMILES N[C@@H]([C@]1(CC[C@@H](CC1)C(NC2=CC=NC=C2)=O)[H])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Y-27632 Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);2*1H/t10-,11?,12?;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1218
Porcentaje de pureza >95%