Learn More
Y-27632 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16474058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474058 10 mg 10 miligramos
16486757 5 mg 5 miligramos
16485036 100 mg 100 miligramos
16480116 2 g 2 g
16460996 200 mg 200 miligramos
16430417 50 mg 50 miligramos
16401586 500 mg 500 miligramos
16401069 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16474058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10583
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Y-27632 dihydrochloride is an orally active, ATP-competitive inhibitor of ROCK-I and ROCK-II, with Kis of 220 and 300 nM, respectively.
Y-27632 dihydrochloride attenuates Doxorubicin-induced apoptosis of human cardiac stem cells. Y-27632 also suppresses dissociation-induced apoptosis of murine prostate stem/progenitor cells. Y-27632 dihydrochloride primes human induced pluripotent stem cells (hIPSCs) to selectively differentiate towards mesendodermal lineage via epithelial-mesenchymal transition-like modulation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Y-27632 dihydrochloride
CAS 129830-38-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H23Cl2N3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (312.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (104.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1CC[C@]([C@H](N)C)([H])CC1)NC2=CC=NC=C2.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 320.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.26
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease