Learn More
R&D Systems™ Y-27632 dihydrochloride
Código de producto. 30021997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30021997 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30021997 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor TB1254GMP/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1628.83€
    1452.15€ / 10 miligramos
    Ahorro 176.68€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
A Tocris product, part of R&D Systems. Y-27632 synthesized to cGMP guidelines
Y-27632 dihydrochloride is a Y-27632 synthesized to cGMP guidelines. Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
For more information about how Y-27632 may be used, please see our protocols: Transdifferentiating Fibroblasts into Neurons, Converting Fibroblasts into Cardiomyocytes (9C Cocktail), Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs, Human iPSC-derived Myoblasts .
Research use only Y-27632 also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-[(1R)-1-Aminoethyl]-N-4-pyridinylcyclohexanecarboxamide dihydrochloride
CAS 129830-38-2
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Rho-kinase Inhibitors
Fórmula molecular C14H21N3O.2HCl
Pureza 99%
Estado normativo GMP