Learn More
Y-26763, MedChemExpress
Descripción
Y-26763 is a K+ channel opener and active metabolite of Y-27152. Y-26763 is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel activator.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Y-26763 |
| CAS | 127408-31-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H16N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| SMILES | CC(N([C@H]1[C@H](O)C(C)(C)OC2=CC=C(C#N)C=C12)O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 276.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.29 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Mostrar más |