Learn More
Y-25130 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18732484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18732484 10 mg 10 miligramos
18792754 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18732484 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0380/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Potent and selective 5-HT3 antagonist
A selective and potent 5-HT3 antagonist (Ki = 2.9 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123040-16-4
Fórmula molecular C17H21Cl2N3O3
Peso molecular (g/mol) 386.273
Clave InChI DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azasetron hydrochloride, azasetron hcl, serotone, y-25130 hydrochloride, c17h20cln3o3.hcl, azasetron hydrochloride jan, 2h-1,4-benzoxazine-8-carboxamide, 3,4-dihydro-n-1-azabicyclo 2.2.2 oct-3-yl-6-chloro-4-methyl-3-oxo-, monohydrochloride, 2h-1,4-benzoxazine-8-carboxamide, n-1-azabicyclo 2.2.2 oct-3-yl-6-chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-, monohydrochloride
PubChem CID 115000
Nombre IUPAC N-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-6-chloro-4-methyl-3-oxo-1,4-benzoxazine-8-carboxamide;hydrochloride
SMILES CN1C(=O)COC2=C1C=C(C=C2C(=O)NC3CN4CCC3CC4)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Y-25130 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.28
Porcentaje de pureza >99%