Learn More
Xilotriosa, TRC
Código de producto. 30456463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456463 100 mg 100 miligramos
30453786 5 mg 5 miligramos
30451928 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX750405100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47592-59-6
Fórmula molecular C15H26O13
Peso molecular (g/mol) 414.36
Sinónimo O-β-D-Xylopyranosyl-(1→4)-O-β-D-xylopyranosyl-(1→4)-D-xylose
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2-[(3R,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-6-[(3R,4R,5R)-4,5,6-trihidroxioxiano-3-il]oxioxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)OC3)OC2)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylotriose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O13/c16-4-1-25-14(11(21)7(4)17)28-6-3-26-15(12(22)9(6)19)27-5-2-24-13(23)10(20)8(5)18/h4-23H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+,8+,9+,10-,11-,12-,13?,14+,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.1373
Porcentaje de pureza >95%