Learn More
Decaacetato de xilotetraosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xylotetraose Decaacetate |
| CAS | 67183-67-9 |
| Fórmula molecular | C40H54O27 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | O-2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl-(1-4)-O-2,3-di-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl-(1-4)-O-2,3-di-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl-(1-4)-D-Xylopyranose Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H54O27/c1-15(41)55-25-11-52-38(34(61-21(7)47)29(25)56-16(2)42)66-27-13-54-40(36(63-23(9)49)31(27)58-18(4)44)67-28-14-53-39(35(62-22(8)48)32(28)59-19(5)45)65-26-12-51-37(64-24(10)50)33(60-20(6)46)30(26)57-17(3)43/h25-40H,11-14H2,1-10H3/t25-,26-,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37?,38+,39+,40+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](O[C@@H]2CO[C@@H](O[C@@H]3CO[C@@H](O[C@@H]4COC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetiloxi-6-[(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetiloxi-6-[(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetiloxi-6-[(3R,4S,5R)-4,5,6-triacetiloxioxan-3-il]oxioxan-3-il]oxioxan-3-il]oxioxan-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 966.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 966.2852 |