Learn More
Xylometazoline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492189
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16492189 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16492189 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0475
MedChemExpress Xylometazoline hydrochloride is an α-adrenoceptor agonist commonly used as nasal decongestant.
Xylometazoline hydrochloride is an α-adrenoceptor agonist commonly used as nasal decongestant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylometazoline hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1218-35-5
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25ClN2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (178.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (89.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CC2=NCCN2)C(C)=CC(C(C)(C)C)=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 280.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.84
Porcentaje de pureza 99.58%