Learn More
Clorhidrato de xilometazolina, LoGiCal
Código de producto. 30461695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461695 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461695 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0089.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylometazoline Hydrochloride
CAS 1218-35-5
Nombres de analitos o componentes Xylometazoline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H24 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Oxymetazoline Imp. B (EP), Xylometazoline Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Brizolin, Galazolin, Neo-Rinoleina, Neo-Synephrine II, Novorin, Olynth, Otrivin hydrochloride, Otrivine, Otrivine hydrochloride, Therapin, Xymelin, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Oxymetazoline Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1cc(cc(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-[(4-terc-butil-2,6-dimetilfenil)metil]-4,5-dihidro-1H-imidazol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 280.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1706 g/mol