Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de Xilometazolina, 98 %
Código de producto. 15771789 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15771789 25 g 25 g
15761789 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15771789 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 461990250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1218-35-5 | C16H24N2·HCL | 280.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1218-35-5
Fórmula molecular C16H24N2·HCL
Peso molecular (g/mol) 280.84
Clave InChI YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xylometazoline hydrochloride, xylometazoline hcl, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethylbenzyl-2-imidazoline hydrochloride, unii-x5s84033nz, dsstox_cid_25223, dsstox_rid_80760, dsstox_gsid_45223, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethyl-phenyl methyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl methyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride
PubChem CID 5282386
Nombre IUPAC 2-[(4-terc-butil-2,6-dimetilfenil)metil]-4,5-dihidro-1H-imidazol;clorhidrato
SMILES CC1=CC(=CC(=C1CC2=NCCN2)C)C(C)(C)C.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Xylometazoline hydrochloride
Cantidad 25 g
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.84
Porcentaje de pureza 98%