Learn More
Xilometazolina EP Impureza A (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Impureza A de Xilometazolina EP (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride |
| CAS | 81201-80-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H26 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Xylometazoline Hydrochloride Imp. A (EP), Xylometazoline Imp. A (EP), N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride, Xylometazoline Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Xylometazoline Related Compound A as Hydrochloride, Xylometazoline Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Xylometazoline Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26N2O.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15(19)18-7-6-17;/h8-9H,6-7,10,17H2,1-5H3,(H,18,19);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminoetil)-2-(4-terc-butil-2,6-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato |
| Mostrar más |