Learn More
Xilometazolina EP Impureza A (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 17920726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17920726 100 mg 100 miligramos
17962086 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17920726 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0089.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza A de Xilometazolina EP (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride
CAS 81201-80-1
Nombres de analitos o componentes N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H26 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Xylometazoline Hydrochloride Imp. A (EP), Xylometazoline Imp. A (EP), N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride, Xylometazoline Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Xylometazoline Related Compound A as Hydrochloride, Xylometazoline Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Xylometazoline Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2O.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15(19)18-7-6-17;/h8-9H,6-7,10,17H2,1-5H3,(H,18,19);1H
SMILES Cl.Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)-2-(4-terc-butil-2,6-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 298.85
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1812 g/mol