Learn More
Xilobiosa, TRC
Código de producto. 30456230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456230 10 mg -
30451646 5 mg 5 miligramos
30452177 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX75040010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6860-47-5
Fórmula molecular C10H18O9
Peso molecular (g/mol) 282.24
Sinónimo 1,4-beta-Xylobiose, 4-O-beta-D-Xylopyranosyl-D-xylose
Nombre IUPAC (2R,3R,4R)-2,3,5-trihidroxi-4-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxioxi-2-il]oxipentanal
SMILES OC[C@@H](O[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylobiose
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O9/c11-1-4(13)7(15)6(2-12)19-10-9(17)8(16)5(14)3-18-10/h1,4-10,12-17H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0951