Learn More
Xilitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xylitol |
| CAS | 87-99-0 |
| Fórmula molecular | C5 H12 O5 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Xylitol','Meso-xylitol','C-Xylidex CR 16055','DL-Xylitol','Eutrit','Fluorette','Klinit','Kylit','NSC 25283','Wood sugar alcohol','X 0018','Xylisorb','Xylisorb 300','Xylisorb 700','Xylit','Xylit XC','Xylitab 100','Xylitab 300','Xylitab DC','Xylite','Xylite (sugar)','Xylitol C','Xylitol CM 90','Xylitol P','Xyliton','meso-Xylitol','xylo-Pentitol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+ |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0685 |