Learn More
Xilitol, Mikromol™
Código de producto. 17907654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17907654 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17907654 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1451.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Xilitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylitol
CAS 87-99-0
Nombres de analitos o componentes Xylitol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H12 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Xylitol, Meso-xylitol, C-Xylidex CR 16055, DL-Xylitol, Eutrit, Fluorette, Klinit, Kylit, NSC 25283, Wood sugar alcohol, X 0018, Xylisorb, Xylisorb 300, Xylisorb 700, Xylit, Xylit XC, Xylitab 100, Xylitab 300, Xylitab DC, Xylite, Xylite (sugar), Xylitol C, Xylitol CM 90, Xylitol P, Xyliton, meso-Xylitol, xylo-Pentitol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Nombre IUPAC (2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0685 g/mol