Learn More
Sal tetrasódica naranja de xilenol, indicador de titulación metálica, Solstice
Código de producto. 15654090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15654090 5 g Frasco de vidrio 5 g
15644090 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15654090 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 338255G
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Indicador para titulación de metales
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3618-43-7
Número MDL MFCD00044293
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenol Orange Tetrasodium Salt
Punto de fusión 195 °C
Envase Frasco de vidrio
Número UN NONH for all modes of transport
Color Marrón
Cantidad 5 g
Forma física Polvo o cristales
Peso molecular (g/mol) 760.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 760,58g/mol
Porcentaje de pureza 100%