Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal tetrasódica naranja de xilenol, solución acuosa al 0,1 % p/v
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xylenol Orange tetrasodium salt |
| CAS | 3618-43-7 |
| Concentración | 0.1% w/v aq. soln. |
| Fórmula molecular | C31H28N2Na4O13S |
| Número MDL | MFCD00044293 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 760.59 |
| Color | Rojo |
| Cantidad | 100 mL |
| Forma física | Líquido |