Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja xilenol, sal de sodio, reactivo ACS
Código de producto. 13408298 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13408298 1 g Frasco de vidrio 1 g
13418298 5 g Frasco de vidrio 5 g
13478288 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13408298 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 447600010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S | 760.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3618-43-7
Fórmula molecular C31H28N2Na4O13S
Peso molecular (g/mol) 760.59
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenol orange, sodium salt
Punto de fusión 210°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,10281
Información de solubilidad Solubility in water: 510g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.59
Claridad Passes test
Grado Reactivo ACS