Learn More
Naranja de xilenol, BAKER™, J.T.Baker™
Código de producto. 15578844 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15578844 5 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 5 g
1 options
Código de producto. 15578844 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor X58401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
CAS 3618-43-7
Fórmula molecular C31H28N2Na4O13S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenol Orange
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.6
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 5 g