Learn More
Sal sódica del ácido xilensulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xylenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1300-72-7 |
| Fórmula molecular | C8H9NaO3S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Dimethylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Conco SXS, Cyclophil SXS 30, Eltesol SX 30, Eltesol SX 93, FAC 2, Kemmat SN 18, Naxonate, Naxonate 4L, Naxonate G, Naxonate SX, Richonate SXS, SXS 40, Sodium Dimethylbenzenesulfonate, Sodium Xylenesulfate, Sodium Xylenesulfonate, Stepanate SXS, Stepanate X, Ultrawet 40SX, Vanwet SXS 40, Witconate SXS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1ccc(cc1C)S(=O)(=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 208.21 |