Learn More
Xilenos (total) 2000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315875 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315875 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011025ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylene (all isomers)
CAS 1330-20-7
Nombres de analitos o componentes Xylene (all isomers)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8H10
Concentración 2000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dimethylbenzene, Entellan New, Xylol, ZEP-RD;
Fórmula InChI InChI=1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1.CC2=CC=CC=C2C.CC3=CC=C(C)C=C3
Nombre IUPAC m-xileno--o-xileno--p-xileno (1/1/1)
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 106.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 106,08 g/mol