Learn More
Xilenos, grado semiconductor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353577 1 L 1 litro
11343577 4 x 1 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11353577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 019402.K2
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 1330-20-7 | (CH3)2C6H4
Xylene is used as a solvent in pharmaceutical, printing, rubber, and leather industries. It is an important component of ink, rubber and adhesives as well as in thinning paints and varnishes. It is used in the laboratory to make baths with dry ice to cool reaction vessels, and as a solvent to remove synthetic immersion oil from the microscope objective in light microscopy. It finds application as a short-term hydrophobic clearing agent of tissue samples by histologists. It is a precursor for the preparation of xylene dichlorides, xylyl bromide, terephthalic acid and dimethyl terephthalate. It acts as a cleaning agent for steel, silicon wafers and integrated circuits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-20-7
Fórmula molecular (CH3)2C6H4
Número MDL MFCD00077264
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenes
Punto de fusión <°C to 25°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.86
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Punto de ignición 465°C (869°F)
Olor Aromatic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.497
Presión de vapor 10 hPa (8mm Hg) at 20°C
Beilstein 1901563
Punto de ebullición 137°C to 144°C
Información de solubilidad Miscible with aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Grado semiconductor