Learn More
Xilenos, mezclados, 97 + %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318036 500 mL 500 ml
11328036 1000 mL 1 litro
11338036 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11318036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13317.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Xylene is used as a solvent in pharmaceutical, printing, rubber and leather industries. It is an important component of ink, rubber and adhesives as well as thinning paints and varnishes. It is used in the laboratory to make baths with dry ice to cool reaction vessels and as a solvent to remove synthetic immersion oil from the microscope objective in light microscopy. It finds application as a short-term hydrophobic clearing agent of tissue samples by histologists. It is a precursor for the preparation of xylene dichlorides, xylyl bromide, terephthalic acid and dimethyl terephthalate. It acts as a cleaning agent for steel, silicon wafers and integrated circuits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El xileno se utiliza como disolvente en las industrias farmacéutica, de impresión, de caucho y de cuero. Es un componente importante de la tinta, el caucho y adhesivos, así como dilución de pinturas y barnices. Se utiliza en el laboratorio para hacer baños con hielo seco para enfriar recipientes de reacción y como disolvente para eliminar aceite de inmersión sintético del objetivo del microscopio en microscopía óptica. Los histólogos lo utilizan como agente de compensación hidrófobo a corto plazo de muestras de tejido. Es un precursor para la preparación de dicloruros de xileno, bromuro de xililo, ácido tereftálico y tereftalato de dimetilo. Actúa como agente de limpieza para acero, obleas de silicio y circuitos integrados.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos aromáticos. Inmiscible con agua.
Notas
Contiene una mezcla de los isómeros orto, meta y para de xileno. También puede contener etilbenceno. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-20-7
Fórmula molecular C8H10
Número MDL MFCD00077264
Sinónimo Dimethylbenzenes + ethylbenzene
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenes
Punto de fusión <-25°C
Nombre de nota mixed
Densidad 0.86
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.497
Número UN UN1307
Beilstein 1901563
Índice Merck 14,10081
Punto de ebullición 137°C to 144°C
Información de solubilidad Miscible with aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza ≥97%