Learn More
Xilenos, extra puros, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10427413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10427413 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10479233 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10427413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390790010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    55.30€ / 1 litros
    Ahorro 1.70€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-20-7 , 100-41-4
Fórmula molecular C8H10
Sinónimo Dimethylbenzene
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenes
Punto de fusión -34.0°C
Color Amarillo a beige
Acidez 0.0003 meq/g max.
Densidad 0.8650g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 23°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo
Índice de refracción 1.4940 to 1.4980
Residuos después de la evaporación 0.001 % max.
Gravedad específica 0.865
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% Max.
Punto de ebullición 136.0°C to 140.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza ≥98.0% (mixed isomers) (GC)
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Xylenes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylenes (o-, m-, p-isomers), Ethylbenzene