Learn More
Xilenos, 99 + %, para análisis de residuos, mixtos, grado de uso electrónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10771171 1 L Frasco de vidrio 1 LT
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10771171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 327950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.90€
    80.80€ / 1 litros
    Ahorro 7.10€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenes
Punto de fusión -34.0°C
Nombre de nota Residue Free
CAS 1330-20-7, 100-41-4
Densidad 0.8650g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 23°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.865
Fórmula molecular C8H10
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Número MDL MFCD00077264
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Agua 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 05, 360
Índice Merck 15, 10278
Sinónimo Dimethylbenzene
Punto de ebullición 136.0°C to 140.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylene chloride, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Análisis de residuos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Xylenes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.