Learn More
Xilenos, 99 %, para bioquímica e histología, isómeros mezclados con etilbenceno, AcroS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12655067 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12655067 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
12632916 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 12655067 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447240010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00€
    37.70€ / 1 litros
    Ahorro 3.30€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 1330-20-7 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1330-20-7
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Clave InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1,3-xileno
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Xylenes
Punto de fusión -34.0°C
Densidad 0.8650g/mL
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4940 to 1.4980
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.4% max. Toluene (GC)
Gravedad específica 0.865
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Índice Merck 15,10278
Punto de ebullición 136.0°C to 140.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride,acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica e histología
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Xylenes
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylenes (o-, m-, p-isomers), Ethylbenzene