Learn More
Xilenocianol FF, reactivo para electroforesis, 70 % contenido en colorante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15440567 50 g Frasco de plástico 50 g
15430567 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66377.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2650-17-1 | C25H27N2NaO6S2 | 538.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2650-17-1
Fórmula molecular C25H27N2NaO6S2
Peso molecular (g/mol) 538.61
Número MDL MFCD00019481
Clave InChI VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
Sinónimo Acid Blue 147,C.I. 42135
Nombre IUPAC sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenecyanol FF
Punto de fusión ∼295°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.61
Porcentaje de pureza dye content 70%
Forma física Polvo