Learn More
Xilencianol FF, 70 % de colorante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497094 10 g 10 g
11407104 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497094 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21530.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2650-17-1 | C25H27N2NaO6S2 | 538.61 g/mol
Xylene Cyanol FF is a tracking dye commonly used for nucleic acids. The compound has been used in both electrophoresis polyacrylamide and agarose gels for various evaluations including DNA sequencing. The compound has also been used in a mobility shift analysis of ssDNA. In addition, two highly sensitive spectrophotometric assays have been developed for the detection of platinum (IV) (sc-250738, Platinum(IV) chloride) and Chromium (sc-214714) with the use of Xylene Cyanol FF. As an organic dye-inactivated Sendai virus vaccine, Xylene Cyanol FF displayed strong protection against the virus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El xileno cianol FF es un colorante de seguimiento comúnmente utilizado para los ácidos nucleicos. El compuesto se ha empleado en geles de electroforesis tanto de poliacrilamida como de agarosa para diversas evaluaciones, incluida la secuenciación del ADN. También se ha utilizado en un análisis de cambio de movilidad de ADNmc. Además, se han desarrollado dos ensayos de espectrofotometría de alta sensibilidad para la detección de platino (IV) [sc-250738, cloruro de platino(IV)] y cromo (sc-214714) con el uso de xileno cianol FF. Como vacuna orgánica contra el virus Sendai inactivada por colorante, el xileno cianol FF reveló una fuerte protección contra el virus.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2650-17-1
Fórmula molecular C25H27N2NaO6S2
Peso molecular (g/mol) 538.61
Número MDL MFCD00019481
Clave InChI VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
Sinónimo Acid blue 147; C.I. 42135
Nombre IUPAC sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenecyanol FF
Nombre de nota dye content 70%
Punto de fusión ∼295°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.61