Learn More
Xileno, para uso electrónico (MOS), Fisher Chemical™
Código de producto. 12656797 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Lata de aluminio
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12656797 5 L Lata de aluminio 5 LT
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 12656797 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor X/0255/21
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 1330-20-7
Fórmula molecular C8H10
Número MDL 77264
Especificaciones
Punto de fusión -34 °C
Color Incolora
Cantidad 5 L
Envase Lata de aluminio
Forma física Líquido
Presión de vapor 8mbar a 20 °C
Viscosidad 0,6 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición de 136 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 106,17g/mol