Learn More
Xileno cianol FF (polvo verde azulado/electroforesis), Fisher BioReagents
Código de producto. 10532965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10532965 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10532965 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP56510
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este colorante se utiliza en aplicaciones electrofórticas para marcar la posición de migración de los fragmentos de ácido nucleico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylene Cyanole FF
Punto de fusión 295°C
CAS 2650-17-1
Fórmula molecular C25H27N2NaO6S2
Número MDL MFCD00019481
Clave InChI VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
SMILES [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Nombre IUPAC sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate
Peso molecular (g/mol) 538.61
Lambda máx 612 to 616nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.61
Pérdida por secado 10% max.
Grado Electroforesis
Coeficiente de absorción molar 30000 min.
Envase Frasco de vidrio
Índice de color n.º 42135
Color Verde
pH 3.8
Cantidad 10 g
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Xylene cyanol FF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.