Learn More
Xileno cianol FF 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10463931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
50 GR
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10463931 5 g Frasco de vidrio 5 g
10118040 25 g Frasco de vidrio 25 g
10732022 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10178130 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10414511 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10463931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422690050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4463-44-9 | C25H28N2NaO7S2 | 555,616 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4463-44-9
Fórmula molecular C25H28N2NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 555.616
Número MDL MFCD00019481
Clave InChI JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 43535, Cyanol FF
PubChem CID 131854036
Nombre IUPAC ácido 4-[[4-(etilamino)-3-metilfenilo]-(4-etilimino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metilo]-6-hidroxibenceno-1,3-disulfónico; sodio
SMILES CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylene cyanol
Nombre de nota 85%
Contenido de tinte 80% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.61
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Color Azul a rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Xylene cyanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación