Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xylene Cyanol FF |
| CAS | 2650-17-1 |
| Fórmula molecular | C25H27N2NaO6S2 |
| Número MDL | MFCD00019481 |
| Clave InChI | VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M |
| SMILES | [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 4-{[4-(etilamino)-3-metilfenil][(1Z,4Z)-4-(etilimino)-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil}-3-sulfobenceno-1-sulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 538.61 |
| Cantidad | 10 g |