Learn More
Xileno, certificación AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10112310 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bote de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10112310 5 L Bote de plástico 5 LT
10467270 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10385910 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10418473 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10477270 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10112310 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor X/0250/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.59€
    226.00€ / 5 litros
    Ahorro 23.59€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
C₄H₄, número CAS: 1330-20-7, 2,5 l, 136 °C, incoloro, 106,17 g/mol, -34 °C, 77264, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8 mbar a 20 °C, 0,6 mPaS a 20 ° C | CAS: 1330-20-7 | C₄H₄
C8H10, número CAS-1330-20-7, 2,5 l, 136 grados C, incoloro, 106,17 g/mol, -34 grados C, 77264, botella de vidrio ámbar, líquido, 8 mbar a 20 grados C, 0,6 mPaS a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-20-7
Fórmula molecular C8H10
Número MDL 77264
Especificaciones
Punto de fusión -34 °C
Color Incolora
Cantidad 5 L
Envase Bote de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 8mbar at 20°C
Viscosidad 0.6 mPaS at 20°C
Punto de ebullición 136°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Xileno
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.