Learn More
Clorhidrato de xilazol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30312901 100 mg
1 options
Código de producto. 30312901 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17943600
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylazole hydrochloride
CAS 123941-49-1
Nombres de analitos o componentes Xylazole hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 2-Thiazolamine, N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 2-Thiazolamine, N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), Xylazole
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11-12-6-7-14-11;/h3-7H,1-2H3,(H,12,13);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1Nc2nccs2
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-1,3-tiazol-2-amina;clorhidrato
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 240.75
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0488 g/mol