Learn More
Xilazina, TRC
Código de producto. 18073010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18073010 1 g 1 g
18042820 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18073010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX7480051G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7361-61-7
Fórmula molecular C12 H16 N2 S
Peso molecular (g/mol) 220.33
Sinónimo 4H-1,3-Thiazin-2-amine, N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-, 4H-1,3-Thiazine, 5,6-dihydro-2-(2,6-xylidino)- (7CI,8CI), N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine, 2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazine, Anased, BAY 1470, Cervizine 300, Primazine, Rometar, Sedomin, Wh 7286, Xylaz, Xylazil, Xylazin, Xylazine
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenilo)-5,6-dihidro-4H-1,3-tiazina-2-amina
SMILES Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylazine
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1034
Porcentaje de pureza >95%