Learn More
Cloruro de xilazina, TRC
Código de producto. 30010641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010641 100 mg 100 miligramos
30007524 1 g 1 g
30009277 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX748000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23076-35-9
Fórmula molecular C12 H16 N2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 256.79
Sinónimo Xylazine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine monohydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride, BAY 1470 hydrochloride, BAY-Va 1470, Celactal, Narcosyl, Rompun, Xylapan, Xylasol, Xylazine chloride, Xylazine hydrochloride
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-5,6-dihidro-4H-1,3-tiazina-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylazine hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0801