Learn More
Clorhidrato de xilazina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11439791 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439791 1 g -
11449791 5 g 5 g
11459791 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439791 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215830701
Clorhidrato de xilazina, polvo blanco
  • Se ha utilizado combinada para producir anestesia rápida y reversible en animales de experimentación.
  • La xilazina generó una respuesta diurética en animales anestesiados con ketamina, probablemente mediante la activación de sistemas periféricos complejos y receptores α2-adrenérgicos del SNC.
  • Es un agonista alfa con propiedades sedantes, analgésicas y relajantes musculares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00058196
Sinónimo 2-[2,6-Dimethylphenylamino]-4H-5,6-dihydroxthiazine, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride
Especificaciones
Punto de fusión 161°C to 171°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.0039
Notas del porcentaje del ensayo 1.0018
Fórmula molecular C12H16N2S . HCl
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 6448471
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/mL).
Forma física Powder