Learn More
Clorhidrato de xilazina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de xilazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xylazine hydrochloride |
| CAS | 23076-35-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Xylazine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Xylazine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine monohydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride, BAY 1470 hydrochloride, BAY-Va 1470, Celactal, Narcosyl, Rompun, Xylapan, Xylasol, Xylazine chloride, Xylazine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2 |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-5,6-dihidro-4H-1,3-tiazin-2-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |