Learn More
Clorhidrato de xilazina, LoGiCal
Código de producto. 30462753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462753 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462753 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0515.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylazine hydrochloride
CAS 23076-35-9
Nombres de analitos o componentes Xylazine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Xylazine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine monohydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride, BAY 1470 hydrochloride, BAY-Va 1470, Celactal, Narcosyl, Rompun, Xylapan, Xylasol, Xylazine chloride, Xylazine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-5,6-dihidro-4H-1,3-tiazin-2-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 256.79
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0801 g/mol