Learn More
Clorhidrato de xilazina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Xylazine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1795020-86-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 D6 H10 N2 S . H Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[2,6-(Dimethyl-d6)phenyl]-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine Hydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine-d6 Hydrochloride, 2-[2,6-(Dimethyl-d6)phenylamino]-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazine Hydrochloride, BAY-Va 1470-d6, Celactal-d6, Narcosyl-d6, Rompun-d6, Xylapan-d6, Xylasol-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1NC2=NCCCS2)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N-[2,6-bis(trideuteriometil)fenil]-5,6-dihidro-4H-1,3-tiazin-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 262.832 |
| Mostrar más |