Learn More
Xylan, TRC
Código de producto. 17997254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17997254 10 g 10 g
17928584 25 g 25 g
17927704 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17997254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX74801010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9014-63-5
Fórmula molecular C5H10O6
Peso molecular (g/mol) 166.13
Sinónimo Xylans, CMT 85, D-Xylan, DP 42
Nombre IUPAC (2R,3R,5S,6S)-tetrahidropiran-2,3,4,5,6-pentol
SMILES O[C@@H]1O[C@H](O)[C@@H](O)C(O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylan
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O6/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8/h1-10H/t1?,2-,3+,4-,5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0477