Learn More
XY1, MedChemExpress
Descripción
XY1 is a very close analogue of SGC707 (a potent, selective, and non-competitive inhibitor of PRMT3 with IC50 of 31 nM), but XY1 is completely inactive.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | XY1 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1624117-53-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H19N3O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 67.5 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCC(N1CCCC1)=O)NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2 |
| Mostrar más |